Learn More
Phosphorsäure, Puriss, p.a., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥85%, Honeywell Fluka™
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥85 %
129.57 CHF - 931.34 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7664-38-2 |
---|---|
Summenformel | H3O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 97.994 |
MDL-Nummer | MFCD00011340 |
InChI-Schlüssel | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforicoMehr anzeigen |
PubChem CID | 1004 |
ChEBI | CHEBI:26078 |
IUPAC-Name | Phosphorsäure |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15623030
|
Honeywell-Fluka
30417-1L |
1 l |
129.57 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15633030
|
Honeywell-Fluka
30417-2.5L |
2.5 l |
278.60 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15663030
|
Honeywell-Fluka
30417-6X1L |
6 x 1 l |
651.01 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15653030
|
Honeywell-Fluka
30417-4X2.5L |
4 x 2.5 l |
931.34 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15643030
|
Honeywell-Fluka
30417-45KG |
45kg |
823.44 CHF
45 Kilogramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
7664-38-2 | |
97.994 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
1004 | |
Phosphorsäure |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforicoMehr anzeigen | |
CHEBI:26078 | |
OP(=O)(O)O |
Spezifikation
Phosphorsäure | |
7664-38-2 | |
2.2 mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C) | |
H3PO4 | |
1805 | |
Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI:26078 | |
≥ 85 % |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
1.685 g/ml bei 25 °C | |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
1921286 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
Phosphorsäure | |
1004 | |
98 mol | |
ACS/puriss. P. A |
Sicherheit und Handhabung
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H290-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 231-633-2
- ortho-Phosphorsäure
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid