Learn More
Phosphorsäure, ACS Reagenz, 85+% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
78.09 CHF - 653.25 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10239560
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
424045000
500 ml EcoSafPak™ Glasflasche
78.09 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10792212
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
424040025
2.5L Glasflasche
250.25 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10511764
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
424040100
Gehäuse 10L Kunststofftrommel
653.25 CHF
10 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorsäure, ACS Reagenz, 85+% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals