Learn More
Phosphonoessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444030
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Phosphonoacetic acid inhibits deoxyribo nucleic acid polymerase, especially in viruses. It is used as an antiviral agent. Further, it is used in the preparation of 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethene diperchlorate by reacting with phosphorus oxychloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphonessigsäure hemmt die Desoxyribo-Nukleinsäure-Polymerase, insbesondere bei Viren. Wird als antivirales Mittel verwendet. Wird außerdem bei der Herstellung von 1-(Dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethen Diperchlorat durch Reaktion mit Phosphoroxychlorid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4408-78-0
Summenformel C2H5O5P
Molekulargewicht (g/mol) 140.03
MDL-Nummer MFCD00004311
InChI-Schlüssel XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonoacetic acid, fosfonet, phosphonoacetate, acetic acid, phosphono, fosfonet sodium, phosphonacetic acid, carboxymethanephosphonic acid, fosfonoacetic acid, disodium phosphonoacetate, lopac-p-6909
PubChem CID 546
ChEBI CHEBI:15732
IUPAC-Name 2-phosphonoacetic acid
SMILES OC(=O)CP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphonoacetic acid
Schmelzpunkt 139°C to 146°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1764355
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 140.04
Reinheit (%) ≥98%