Learn More
Molybdatophosphorsäure Ammoniumsalz-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate |
Farbe | Gelb |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 50g |
Strukturformel | (NH4)3PMo12O40·xH2O |
Physikalische Form | Pulver |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: unlöslich. |
Formelmasse | 1876.35 |