Learn More
Phosphoenolpyruvicsäure-Monokaliumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt is used in glycolysis and gluconeogeneis. It is used for regeneration of ATP from ADP in enzyme-catalyzed syntheses. It is metabolized by an enzyme namely pyruvate kinase to yield pyruvate. It acts as protection against cell injury induced by oxidative stress and against dysfunction in carbohydrate metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phosphoenolbrenztraubensäure Kaliumsalz wird bei der Glykolyse und bei Glukonogenesen verwendet. Es wird zur Regeneration von ATP aus ADP in enzymkatalysierten Synthesen verwendet. Es wird durch ein Enzym, nämlich Pyruvatkinase metabolisiert, um Pyruvat zu erhalten. Es dient als Schutz gegen Zellverletzungen, die durch oxidativen Stress und gegen Dysfunktion im Kohlenhydratstoffwechsel verursacht werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt |
Schmelzpunkt | ∼170°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 0.99 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 4603446 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in methanol. |
Formelmasse | 206.14 |
Reinheit (%) | 99% |