Learn More
Invitrogen™ Phosphate Sensor
Phosphatsensor
534.00 CHF - 3100.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
---|---|
Ziel | GTPasen, ATPasen, Phosphatasen, Phosphodiesterasen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenzintensitätsmessung |
Assay | Phosphatase-Assay |
Inhalt und Lagerung | Der Phosphatsensor wird als 500 µM-Lösung in 10 mM Tris (pH 7,6) und 50 mM NaCl geliefert. Das Produkt bei -80 °C lagern. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10268302
|
Invitrogen™
PV4406 |
10 nmol |
534.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10730434
|
Invitrogen™
PV4407 |
100 nmol |
3100.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Der Phosphatsensor ist ein hochempfindliches Reagenz für den Nachweis von anorganischem Phosphat, entweder im kinetischen Echtzeitmodus oder im Endpunktmodus. Dieses Produkt ist eine aufgereinigte Form von rekombinantem Phosphat-bindendem Protein aus E. coli -, das mit dem Fluorophor MDCC markiert ist und dadurch empfindlich auf Veränderungen in seiner Umgebung reagiert. Die Bindung von anorganischem Phosphat durch den Phosphatsensor ist schnell und fest (Kd ∼0,1 μmol), wodurch die Fluoreszenz stark erhöht wird. Der Phosphatsensor erkennt Phosphat im hohen nanomolaren bis hin zum niedrigen mikromolaren Bereich, eine 100-fach stärkere Empfindlichkeit als bei Malachitgrün. Dieses Reagenz bietet Ihnen einen empfindlichen Assay zum Nachweis von Enzymen, die anorganisches Phosphat entweder direkt oder indirekt durch gekoppelte Reaktionen erzeugen, wie z. B. Phosphatasen, ATPasen, GTPasen und Phosphodiesterasen.Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Fluoreszenzintensitätsmessung | |
Der Phosphatsensor wird als 500 µM-Lösung in 10 mM Tris (pH 7,6) und 50 mM NaCl geliefert. Das Produkt bei -80 °C lagern. | |
MDCC | |
384-Well-Platte | |
Kinetik |
GTPasen, ATPasen, Phosphatasen, Phosphodiesterasen | |
Phosphatase-Assay | |
Fluoreszent | |
Phosphat-Sensor | |
430⁄450 | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.