Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS, 1X), Dulbecco-Formel, ohne Calcium, ohne Magnesium
36.60 CHF - 55.20 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
---|---|
Verpackungsart | Kunststoffflasche |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15434695
|
Thermo Scientific Chemicals
J67802.AP |
500 mL |
36.60 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15444695
|
Thermo Scientific Chemicals
J67802.K2 |
1 L |
55.20 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
An anticoagulant and blood preservative. Permits the storage of whole blood at refrigerator temperatures for approximately 10 weeks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Umgebungstemperaturen | |
Kunststoffflasche | |
Flüssig |