Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Phosphatgepufferte Salzlösung
Mikrogen Bioprodukte Phosphatgepufferte Salzlösung – pH 7,2, für 10 l
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M34A
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Phosphatgepufferte Salzlösung (x 20 Konzentrat)
Spezifikation
Durchsichtig | |
15 mM | |
Mischung | |
7,2 |
1 in. verdünnen 20 (500 ml bis 10 l) | |
Phosphatgepufferte Salzlösung | |
Allgemeine Laborverwendung, und wird als praktisches Mittel zur Erzeugung einer Arbeitsstärke von 15 mM phosphatgepufferter Salzlösung hergestellt. | |
Flüssig |