Learn More
Corning™ Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, (1x)
Werden allein oder zusammen mit anderen Mitteln zum Waschen von Gewebe und Zellen eingesetzt.
Marke: Corning™ 21-040-CV
52.13 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Versorgen Zellen mit Wasser und anorganischen Ionen
- Hält den physiologischen pH-Wert und den osmotischen Druck aufrecht
Spezifikation
500 ml | |
1 X | |
6/Packung | |
7,4 |
2 bis 30 °C | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
Phosphatgepufferte Salzlösung |