Learn More
Phosphate buffer solution, pH 7 EU Pharmacopoeia 0.067M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphate buffer solution |
CAS | 7732-18-5 |
Konzentration | 0.067 M |
pH | 7 |
Menge | 1000 mL |
Verpackung | Flasche |
Güte | Eu. Ph. Referenz |