Learn More
Phosphate buffer R1 solution, pH 6.8 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Marke:  Fisher Chemical SOL 062 1L
Artikelnummer. 12960704
Spezifikation
Phosphate buffer R1 solution
1000 mL
Eu. Ph. Referenz
6.8
Flasche