Learn More
Tocris Bioscience™ Phortress
Prodrug of the antitumor agent 5F 203
185.00 CHF - 661.00 CHF
Spezifikation
Reinheit >98%
Produkttyp Phortress
Molekulargewicht 459.41
Hemmstoffe Phortress
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18759007
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
4995/10
10 mg
185.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18799007
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
4995/50
50 mg
661.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Prodrug of the antitumor agent 5F 203, which acts via binding to aryl hydrocarbon receptors. Induces expression of CYP1A1 and generates adducts in the DNA of sensitive MCF7 and IGROV-1 cells.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
Phortress
459.41
Phortress
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke