Learn More
Tocris Bioscience™ Phortress
Prodrug of the antitumor agent 5F 203
Marke:  Tocris Bioscience™ 4995/50
585.73 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18799007
  • 661.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Phortress is a prodrug of the antitumor agent 5F 203, which acts via binding to aryl hydrocarbon receptors. Induces expression of CYP1A1 and generates adducts in the DNA of sensitive MCF7 and IGROV-1 cells.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
Phortress
Phortress
50 mg
459.41
Nur für Forschungszwecke