Learn More
Tocris Bioscience™ Phortress
Prodrug of the antitumor agent 5F 203
Marke: Tocris Bioscience™ 4995/10
163.28 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Phortress is a prodrug of the antitumor agent 5F 203, which acts via binding to aryl hydrocarbon receptors. Induces expression of CYP1A1 and generates adducts in the DNA of sensitive MCF7 and IGROV-1 cells.Spezifikation
>98% | |
Phortress | |
Phortress |
10 mg | |
459.41 |
Nur für Forschungszwecke