Learn More
Knick Elektronische™ pH-Messgerät Portavo 904 digital
Umfasst Datenprotokollierungs- und Druckfunktionen. Die glatte Folientastatur ist langlebig und leicht zu reinigen. Keine klebenden oder krustenbildenden Ablagerungen.
Marke:  Knick Elektronische™ 904PH
Artikelnummer. 10089360
  • 1795.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das hochmoderne pH-Messgerät Portamess  mit Datenlogger- und Druckfunktionen lässt sich per Fernsteuerung bedienen.
  • Die glatte Folientastatur ist langlebig und leicht zu reinigen. Keine klebenden oder krustenbildenden Ablagerungen.
  • Das LCD-Display mit 15 mm hohen Zeichen und aus spiegelgeschütztem Naturglas ist kratzfest und chemikalienbeständig.
  • Eindeutige Symbole für die Bedienerführung.
  • Der integrierte, austauschbare Köcher schützt den Sensor. Transparent. Leicht zu entfernen.
  • Das blaue, ergonomische Gehäuse ist stoßfest und chemikalienbeständig. Wasserdichtes Druckgussgehäuse. (Schutzart IP 66)
  • Die Abdeckung schützt vor Schmutz und Beschädigungen.
  • Das hochflexible Lamellengelenk lässt sich komplett zurückklappen.
  • Aufgeklappt lässt es sich aufhängen oder aufstellen, sodass beide Hände für die Handhabung des Sensors frei bleiben.
  • Die robusten, vergoldeten Buchsen sind wasserdicht.
  • Verstellbarer Tragegurt direkt am Messgerät befestigt.
  • 1-, 2- und 3-Punkt-Kalibrierung.
  • Calimatic™ erkennt für 8 Puffersätze automatisch den richtigen Puffer.
  • Manuelle Kalibrierung mit zwei beliebigen Puffern möglich.
  • Automatische Aufzeichnung von Messwerten über längere Zeiträume. Manuell (mit der Taste STO), Intervall (z. B. alle 30 Min.) oder ereignisgesteuert (basierend auf einem gemessenen Wertunterschied – diese Funktion verhindert unnötigen Speicherverbrauch).
  • Mithilfe eines PCs kann das Messgerät kontinuierlich beliebige Datenmengen aufzeichnen. Für Drucker oder PCs geeignet. Zum Umstellen muss lediglich der Stecker umgedreht werden. Spart Schreibarbeit und vermeidet Fehler durch manuelle Transkription. Liefert Aufzeichnungen für die QM-Dokumentation (ISO 9000 und GLP).
  • Die Transfersoftware Paraly™ SW 109 überträgt Messwerte zum PC.
Spezifikation
Spezifikation
Mit Uhr, Messwertspeicher, Datenlogger, Schnittstelle, Transfersoftware
904 Digital
pH-Messgerät