Learn More
Phloroglucinol Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10151770
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Plastic powder jar
Spezifikation
CAS 6099-90-7
Schmelzpunkt 218°C
Farbe Cream
Verpackung Plastic powder jar
Summenformel C6H10O5
MDL-Nummer 149090
Menge 25 g
Synonym phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
InChI-Schlüssel MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
IUPAC-Name Benzol-1,3,5-triol;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 162.141
PubChem CID 80196
Formelmasse 162.14g/mol
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phloroglucinol dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.