Learn More
Phloroglucid Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328420
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloroglucide hydrate
Namenshinweis 95%
CAS 491-45-2
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H10O5
MDL-Nummer MFCD01543374
Menge 25 g
Synonym phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol
InChI-Schlüssel KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1
IUPAC-Name 2-(3,5-dihydroxyphenyl)benzol-1,3,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 234.21
PubChem CID 248349
Formelmasse 234.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Phloroglucide hydrate