Learn More
Phloroglucide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435337
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-45-2
Summenformel C12H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 234.21
MDL-Nummer MFCD01543374
InChI-Schlüssel KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol
PubChem CID 248349
SMILES OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloroglucide
Schmelzpunkt ∼296°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3324960
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
IUPAC-Name 2-(3,5-dihydroxyphenyl)benzol-1,3,5-triol
Formelmasse 234.21
Reinheit (%) 95%