Learn More
Thermo Scientific™ phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)
Die phi29-DNA-Polymerase ist eine äußerst prozessive Polymerase mit starker Strand Displacement-Aktivität, die eine sehr effiziente isotherme DNA-Amplifikation ermöglicht.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0094
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10775271
  • 1804.00 CHF / 5000 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ phi29 DNA-Polymerase ist eine äußerst prozessive Polymerase (bis zu mehr als 70  kb) mit starker Strangverdrängungsaktivität, die eine hocheffiziente isothermische DNA-Amplifikation ermöglicht. phi29 DNA-Polymerase besitzt außerdem eine 3'→5' Exonuklease- (Proofreading-) Aktivität, die vorzugsweise auf einsträngiger DNA oder RNA wirkt. Daher sind 3'-modifizierte Primer sehr gut geeignet.
Besondere Eigenschaften
  • Höchste Prozessivität und Strang-Verdrängungsaktivität unter bekannten DNA-Polymerasen – Mehr als 70 kb lange DNA-Abschnitte können synthetisiert werden
  • Hochgenaue DNA-Synthese (siehe Referenz 5)
  • Extrem hohe Ausbeute an amplifizierter DNA, selbst aus winzigen Mengen von Ausgangsmaterial
  • Amplifikationsprodukte können direkt in Downstream-Prozessen (PCR, Restriktionsverdau, SNP-Genotypisierung usw.) verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stand-alone enzyme
phi29 DNA Polymerase
• phi29 DNA Polymerase (5,000 units at 10 U/μL)
• 10X Reaction Buffer for phi29 DNA Polymerase
• Store at –15 to –25°C.
Trockeneis
4 hours
MDA-WGA, RCA
50 μg (5000 U)
30°C
10 U/μL