Learn More
uvex Pheos Visier mit Kinnschutz
Leichtes, robustes Uvex Visier für Uvex pheos Schutzhelme B-S-WR und Uvex pheos alpine.
Marke: uvex 9906009
84.61 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für pheos alpine wird ein Visieradapter 9790 067 benötigt.
- Automatischer Magnetverschluss, Klappmechanismus mit Parkposition, Ersatzglas
- PC-Glas transparent/UV 400, 2C-1,2 W1 B 9 KN CE
- Beschichtung Uvex Supravision Excellence, außen kratzfest, innen beschlagfrei
- Helm nicht inbegriffen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polycarbonat | |
Supravision Excellence |