Learn More
uvex Pheos Gesichtsschutzgitter und Gehörschutz K1P
Uvex pheos Gesichtsschutzgitter und Gehörschutz.
Brand: uvex 9790215
64.61 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Multifunktionale Gesichtsmaske
- Anpassung an die Kopfgröße über Drehrad (52 bis 64 cm)
- Stufenloser Klappmechanismus
- Parkposition des Visiers in der Nähe des Kopfes
- System mit Gehörschutz, Gehörschutz K1P mit Bajonettverschluss
- Gesichtsschutzgitter aus Edelstahl mit hoher Lichtdurchlässigkeit
Specifications
Schwarz, durchsichtig | |
52 bis 64 cm |