Learn More
uvex Pheos E Schutzhelm
Leichte Schutzhelme mit sportlichem Design und höchstem Tragekomfort.
Marke: uvex 9770020
221.85 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leichter Helm in sportlichem Design
- Helmschale vollständig geschlossen für den Einsatz von Elektrikern
- Geprüft und zertifiziert nach EN 397 und EN 50365 (1000 VAC)
- Adaptersysteme für Uvex Visiere, Uvex Gehörschutz und Helmlampen
- Konventioneller 6-Punkt-Textilhaltegurtsystem für einen bequemen Halt
Spezifikation
EN 397, EN 50365 | |
Hard Hats | |
9770, Breite Krempe | |
52 to 61 cm | |
Unbelüftet |
Weiß | |
HDPE | |
Helme für industrielle Sicherheit | |
51 bis 61 cm | |
Front Brim |