Learn More
uvex Pheos CX2 Spectacles
Click to view available options
Linsenfärbung:
Braun 23 %
Durchsichtig
Grau 14%
Beschreibung
Die weiche Augenbrauenschutz-Komponente wird per Spritzguss auf dem Glas befestigt und verhindert, dass Staub und Flüssigkeitsspritzer in die Augen gelangen. Der innovative uvex x-tended Augenschutz passt sich perfekt an den Träger an – für einen hohen Komfort und Schutz.
Allgemeine Eigenschaften
- Sportliche Schutzbrille mit hoher Träger-Akzeptanz
- Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie
- Metallfrei
Schutzmerkmale
- Zertifiziert gemäß EN 166 (persönlicher Augenschutz)
- UV400 – 100% Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
- X-tended Augenschutz: Rahmentechnologie mit weicher Abdichtung umschließt die Stirn und bietet Schutz vor dem Eindringen von Partikeln.
- Ergonomisch geformte Bügel mit weichen Ohrstücken sorgen für einen komfortablen und sicheren Sitz ohne Druckstellen.
- Das weiche, flexible Nasenpolster passt sich dem Träger an und sorgt für eine bequeme Passform ohne Druckpunkte.
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | chemikalienbeständig |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 172 |
Linsenfärbung | Braun 23 % |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Material | Polycarbonate |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |