Learn More
uvex Pheos Augenschutz
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
Beschreibung
- Perfekter Rundumschutz, großes Sichtfeld durch doppelt-sphärische Linse, hervorragende Belüftung durch integriertes Uvex Climazone Schläfenkonzept
- Uvex Supravision Excellence-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | chemikalienbeständig |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Farbe | Grau, schwarz |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |