Learn More
Phenyltrimethylammoniumtribromid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Phenyltrimethylammonium tribromide is used as brominating reagent for 1,2-addition of bromine to the double bond of α,β-unsaturated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenyltrimethylammoniumtribromid wird als bromierendes Reagenz für die Zugabe von 1,2-Brom zur Doppelbindung von ungesättigten α,β-Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen.
Phenyltrimethylammoniumtribromid wird als bromierendes Reagenz für die Zugabe von 1,2-Brom zur Doppelbindung von ungesättigten α,β-Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenyltrimethylammonium tribromide |
Schmelzpunkt | 112°C to 117°C |
Geruch | Irritating |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 3919459 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 375.93 |
Reinheit (%) | 97% |