Learn More
Phenylsulfonylaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468026
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5000-44-2
Summenformel C9H10O3S
Molekulargewicht (g/mol) 198.236
MDL-Nummer MFCD00047794
InChI-Schlüssel YBLGSNMIIPIRFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonylacetone, benzenesulfonylacetone, 1-phenylsulfonyl propan-2-one, 1-benzenesulfonyl propan-2-one, benzenesulphonylacetone, 1-phenylsulfonyl acetone, phenyl sulfonyl acetone, phenylsulphonylacetone, phenylsulfonyl acetone, 1-phenylsulfonyl-2-propanone
PubChem CID 735827
IUPAC-Name 1-(benzolsulfonyl)propan-2-on
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylsulfonylacetone
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Menge 1 g
Beilstein 640928
Formelmasse 198.24
Reinheit (%) 97%