Learn More
Phenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Phenyl hydrazine is involved in Fischer indole synthesis to prepare indoles, which find application as intermediates in the pharmaceuticals particularly for the tryptamine drug. In analytical chemistry, it is used to differentiate and separate sugars by forming phenyhydrazones. It is used as an N-protecting reagent and for cleavage of phthaloyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylhydrazin ist an der Fischer-Indol-Synthese zur Herstellung von Indolen beteiligt, die als Zwischenprodukte in den Pharmazeutika Anwendung finden, insbesondere für das Tryptamin-Medikament. In der analytischen Chemie wird es zur Differenzierung und Trennung von Zucker durch Bildung von Phenyhydrazonen verwendet. Es wird als N-schützendes Reagenz und zur Spaltung der Phthaloylgruppe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnten Säuren.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Phenylhydrazin ist an der Fischer-Indol-Synthese zur Herstellung von Indolen beteiligt, die als Zwischenprodukte in den Pharmazeutika Anwendung finden, insbesondere für das Tryptamin-Medikament. In der analytischen Chemie wird es zur Differenzierung und Trennung von Zucker durch Bildung von Phenyhydrazonen verwendet. Es wird als N-schützendes Reagenz und zur Spaltung der Phthaloylgruppe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnten Säuren.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenylhydrazine |
Schmelzpunkt | 18°C to 20°C |
Dichte | 1.099 g/mL |
Siedepunkt | 238°C to 241°C |
Flammpunkt | 88°C (190°F) |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Brechungsindex | 1.6065 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2572 |
Beilstein | 606080 |