Learn More
Phenylboronsäure-Pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936121
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylboronic acid pinacol ester
CAS 24388-23-6
Schmelzpunkt 27°C to 31°C
Siedepunkt 110°C (12.0 Torr)
Flammpunkt 107°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H17BO2
MDL-Nummer MFCD00966985 MFCD31699955
Menge 25 g
Synonym phenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, phenylboronic acid, pinacol ester, 2-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzeneboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl, acmc-209gbq, phenylboronic pinacol ester, phenylboronicacidpinacolester, pinacolboryl benzene
InChI-Schlüssel KKLCYBZPQDOFQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-Phenyl-1,3,2-Dioxaborolan
Molekulargewicht (g/mol) 204.08
PubChem CID 570673
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenylboronic acid pinacol ester