Learn More
Phenyltrifluormethylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338235
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 456-56-4
Summenformel C7H5F3S
Molekulargewicht (g/mol) 178.17
MDL-Nummer MFCD00040839
InChI-Schlüssel YQQKTCBMKQQOSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl trifluoromethyl sulfide, trifluoromethylthiobenzene, trifluoromethylthio benzene, trifluoromethyl thio benzene, benzene, trifluoromethyl thio, trifluoromethyl phenyl sulfide, phenyl trifluoromethyl sulphide, pubchem10400, phenyl trifluoromethylsulfide
PubChem CID 68011
IUPAC-Name [(trifluoromethyl)sulfanyl]benzene
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl trifluoromethyl sulfide
Dichte 1.249
Siedepunkt 140°C to 142°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.4655
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2043134
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 98%