Learn More
Phenylmethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenyl methanesulfonate |
Schmelzpunkt | 58°C to 61°C |
Farbe | Braun |
Siedepunkt | 279°C |
Strukturformel | CH3SO3C6H5 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 172.2 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |