Learn More
Phenylmethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432408
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16156-59-5
Summenformel C7H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
MDL-Nummer MFCD00095143
InChI-Schlüssel WXVUCMFEGJUVTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl methylsulfonate, phenyl methyl sulfonate, acmc-1bs7l, phenylmethanesulfonate 4, phenyl methanesulfonate, methanesulfonic acid,phenyl ester, methanesulfonic acid phenyl ester, methanesulfonic acid, phenyl ester
PubChem CID 316170
IUPAC-Name Phenylmethanesulfonat
SMILES CS(=O)(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl methanesulfonate
Schmelzpunkt 58°C to 61°C
Farbe Braun
Siedepunkt 279°C
Strukturformel CH3SO3C6H5
Menge 1 g
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest