Learn More
γ-Phenyl-γ-butyrolactone, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | γ-Phenyl-γ-butyrolactone |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | 36.0°C to 37.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.1500g/mL |
Siedepunkt | 306.0°C |
Flammpunkt | >112°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |