Learn More
Phenoxyessigsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488680
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Phenoxyacetic acid is a flavoring ingredient. Its photodegradation using titanium dioxide as photocatalyst has been studied. Selective separation of penicillin V from phenoxyacetic acid using liquid membranes consisting of 1,2-dichloroethane and Amberlite LA-2 as carrier has been studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenoxyessigsäure ist ein Bestandteil von Aromastoffen. Die Photodegradation mit Titandioxid als Photokatalysator wurde untersucht. Es wurde die selektive Trennung von Penicillin V von Phenoxyessigsäure mittels flüssigen Membranen, bestehend aus 1,2-Dichlorethan und Amberlite-LA-2 als Träger, untersucht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-59-8
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00004296
InChI-Schlüssel LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
PubChem CID 19188
ChEBI CHEBI:8075
IUPAC-Name 2-Phenoxyessigsäure
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Siedepunkt 285°C
Flammpunkt 165°C (329°F)
Menge 100 g
Beilstein 907949
Merck Index 14,7254
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenoxyacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenoxyacetic acid