Learn More
Phenolphthalein, 1 Gew.-% in Alkohol
Click to view available options
Menge:
500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenolphthalein |
CAS | 77-09-8 |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt | 11°C (52°F) |
Geruch | Alcohol-like |
Summenformel | C20H14O4 |
MDL-Nummer | MFCD00005913 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN1987 |
Synonym | phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax |