Learn More
Phenolrot, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10315860
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
500 g
Chemische Identifikatoren
CAS 143-74-8
Summenformel C19H14O5S
Molekulargewicht (g/mol) 354.38
MDL-Nummer MFCD00003552
InChI-Schlüssel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiol-1,1-dion
Formelmasse 354.38g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Braun/Rot
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.