Learn More
Phenol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16615833
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., 99.0 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2
Summenformel C6H6O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-Name Phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Azidität Complying
Flammpunkt 79 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Reinheit (%) 99.5 to 100.5%
Güte Reagenz Pharmacopeia, Organics