Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol25:24:1, gebrauchsfertige gesättigte wässr. Lösg., pH-Wert 5.2
Click to view available options
Menge:
100 mL
400 mL
Beschreibung
Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1 is used in the extraction of DNA for the generation of DNA minisatellite fingerprints. It is also used for purifying RNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Diese Lösung enthält eine Mischung aus reinem Chloroform, Isoamylalkohol und Phenol, gesättigt mit Tris-EDTA, mit einem stabilisierten pH-Wert von 8,0
Anwendungen
• Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Mischlösung (25:24:1) wird bei der Extraktion von Nukleinsäuren, DNA und RNA verwendet
• Wenn Nukleinsäuren mit der Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Mischlösung extrahiert werden, wird eine klare Komponententrennung erreicht.Die in der Probe vorhandenen Proteine werden denaturiert und entfernt (gesammelt in der organischen Phase oder in der Interphase), während Nukleinsäuren in der wässrigen Phase verbleiben.Das Chloroform denaturiert Proteine und erleichtert die Trennung der wässrigen und organischen Phasen, und der Isoamylalkohol reduziert die Schaumbildung während der Extraktion.
• Das Gemisch wird auch zur Generierung von DNA-Minisatelliten-Fingerabdrücken verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1 |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | Ready-to-Use saturated aq. soln. |
UN-Nummer | UN2922 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
pH | 5.2 |
Menge | 100 mL |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol