Learn More
Phenol, 99+%, ACS reagent, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10095640
Click to view available options
25 g-Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol
CAS 108-95-2
Schmelzpunkt >40.5°C (on dry substance)
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.0700g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6O
Strukturformel C6H5OH
MDL-Nummer MFCD00002143
Menge 25 g
Beilstein 06, 110
Rückstand nach Verdampfung 0.05% max.
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Merck Index 15, 7354
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Phenol
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formelmasse 94.11
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Crystalline Powder or Crystals