Learn More
Cytiva PhastGel™ Pufferstreifen
Die vorgefertigten, pufferhaltigen Blöcke mit 3 % Agarose sind für den Einsatz mit PhastGel-Gradienten und homogenen Gelmedien zur Erzeugung eines mehrphasigen Puffersystems während der Elektrophorese vorgesehen
Marke: Cytiva 17-0516-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch die Verwendung gebrauchsfertiger Pufferstreifen entfällt das Ansetzen von Elektrophoresepuffern
- Werden in Form von 10 Paaren geliefert - sowohl für Kathode als auch Anode
- Für native oder denaturierende (SDS) Puffersysteme
Spezifikation
0,2 M Tricin, 0,2 M Tris, 0,55 % SDS, pH 8,1 | |
PhastSystem automatisierte Elektrophoreseeinheit | |
Fest | |
Gelelektrophorese | |
4° bis 8 °C |
Farblos | |
PhastGel™ Pufferstreifen-SDS | |
N-(Tri(Hydroxymethyl)Methyl)Glycin 1 bis 5 %, Trometamol 1 bis 5 % | |
20 Strips | |
10 PhastGel™ |