Learn More
Kern Sohn Phasenkontrastmikroskop OBL
High-quality phase contrast microscope - specially pre-configured with a range of options for flexible expansion.
Marke:  Kern Sohn OBL 155
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 17319531
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • We have developed this series specially for general applications with phase contrast method. In addition, the stable, modular construction system of the OBL series offers many more options.
  • A strong and continously adjustable 20 W halogen illumination unit (Philips) ensures the optimum lighting conditions
  • A special fixed, pre-centred phase contrast condenser with aperture diaphragm as well as field diaphragm give you a simplified Koehler illumination and thereby a powerful phase-contrast display of your sample.
  • The large mechanical stage and its specimen holder holds up to two samples at the same time and is quick and easy to focus using a coaxial coarse and fine focusing knob on both sides
  • A large selection of eyepieces, objectives and colour filters, a simple polarizing unit as well as further phase contrast units are available to you as accessories
  • A protective dust cover, eye cups, as well as multi-lingual user instructions are included in the scope of delivery.
  • Scope of application: haematology, urology, gynaecology, dermatology, pathology, microbiology and parasitology, immunology, Sewage treatment plants, oncology, entomology, Veterinary, water analysis, breweries
  • Applications/Samples: Specially for extremely translucent, thin, low-contrast, challenging samples (e.g. living mammal cells, bacteria, tissue) with phase contrast
Spezifikation
Spezifikation
Trinokular
Halogen
40X, 10X, 40X, 100X
230 V
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.