Learn More
Ismatec™ Pumpenschlauch, (PharMed™),mit 3 Stopper, gelb-blau,ID=1,52mm,WS=0,84mm (VE=6Stck.)
Ideale Schläuche für pharmazeutische und medizinische Anwendungen, einschließlich Zellkultur- und Gewebekulturarbeiten sowie Lebensmittel. Die Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
Marke: Ismatec™ SC0311
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Filtration, Fermentation und Bioreaktor-Prozessleitungen in der Produktion.
- Sehr lange Lebensdauer.
- Ungiftig und nicht hämolytisch.
- Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung
- Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
- Geringe Partikelspallation.
- Mehrfach autoklavierbar.
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
- Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
- Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
- Anwendungen
- Säuren: Gut
- Alkalische Lösungen: Gut
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Nicht empfohlen
- Viskose Medien: Gut
- Sterile Medien: Sehr gut
- Konform mit: FDA 21 CFR 177.2600, USP Klasse VI, NSF gelistet (Standard51).
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 141 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
- Achtung: Verwenden Sie spezielle Schlauchversionen (geschweißte Stopfen) beim Autoklavieren von farbcodierten Schläuchen mit 2 oder 3-Stoppern.
Bestellinformation
Innendurchmesser, metrisch
Spezifikation
FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51) | |
Farbcode: Grau-Grau | |
1.3 mm | |
2.8 mm | |
0.75 mm | |
Pharmazeutische und medizinische Anwendungen, Lebensmittel, Zell- und Gewebekulturen. Dreistufiger Schlauch für MS/CA-Kassetten. | |
6 Stk/Pk. | |
1.30 mm Innendurchmesser, 2.80 mm Außendurchmesser | |
Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen). | |
Sehr gut |
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps | |
Autoklavierbar | |
PharMed Ismaprene | |
40 cm | |
Pumpe | |
-60 °C | |
Säuren, Laugen | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Beige | |
135 °C |