Learn More
Masterflex™ Pharmed BPT-Schläuche
Verwenden Sie diesen Schlauch für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed™ BPT Schläuche sind weniger durchlässig für Gase und Dämpfe als Silikonschläuche und eignen sich ideal für Fermentation, Trennung, Reinigung sowie Prozessüberwachung und -steuerung.
Marke: Masterflex™ 96880-08
Beschreibung
- Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
- Geringe Partikelspallation
- Kann wiederholt autoklaviert werden
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
- Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
- Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
- Herstellung von diagnostischen Testprodukten
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Impfstoffherstellung
- Bioreaktor-Prozesslinien
- Produktionsfiltration und -fermentation
- sterile Abfüllung
- Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
FDA (21 CFR 177.2600), NSF (Norm 51), entspricht USP 23 Klasse VI | |
4.8 mm | |
7.5 m | |
Pharmazeutika, Biotechnologie, Übertragung von Zellkulturen, Zellen oder lichtempfindliche Einheitsmedien | |
Je 1 x | |
Lichtundurchlässig | |
135 °C |
Autoklavierbar | |
8.0 mm | |
1.6 mm | |
-50 °C | |
Steril | |
Flexibel |