Learn More
Köttermann Apotheken-Abzugshaube ohne Medien
Diese Apotheken-Abzugshaube ohne Medien ist für den Umgang mit Gefahrstoffen in Apotheken konzipiert und eignet sich ideal für die Arbeit mit staubigen Präparaten oder flüchtigen Chemikalien.
Marke:  Köttermann 451-00026
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17322189
  • 3310.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für sicheres Arbeiten mit staubbildenden Präparaten und flüchtigen Chemikalien
  • Langlebige Stahlkonstruktion mit einteiliger Frontscheibe aus Polyacryl
  • Ergonomische Merkmale zur Verbesserung der Arbeitsabläufe
  • Niedriges, kompaktes Design für kleine Labore
Spezifikation
Spezifikation
Belüftungsventilator
GB-Stecker
115 kg
640 x 900 x 1350 mm
230 V