missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ V4A Stainless Steel Novartos Multi Pharma Zone Sampler

Novartos Probenehmer bieten pharmazeutische Zonenprobenahmen gemäß den FDA-Richtlinien für die Einzeldosisprobenahme. Mit Novartos pharmazeutischen Probenehmern können mehrere Einzeldosisproben von einem oder mehreren Probenahmepunkten in einer einzigen Probenahme entnommen werden.

Marke:  Buerkle™ 5358-1000

2394.97 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 11897271

  • 2750.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Novartos bietet pharmazeutische Zonenprobenahmen gemäß den FDA-Richtlinien für die Einzeldosisprobenahme. Mit Novartos pharmazeutischen Probenehmern können mehrere Einzeldosisproben von einem oder mehreren Probenahmepunkten in einer einzigen Probenahme entnommen werden.

Bei der Novartos Multi-Doppelprobenahme kann eine doppelte Multipunktprobe aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit jeweils zwei Probeneinsätzen für die Doppelprobenahme ausgestattet

Bei der Novartos Multi-Dreifachprobenahme kann eine dreifache Multipunktprobe aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit je drei Probeneinsätzen für die Dreifachprobenahme ausgestattet

Probeneinsätze separat bestellen!

  • Die Probeneinsätze sind passgenau und leicht austauschbar
  • Einsätze sind in Volumina von bis zu 2 ml erhältlich
  • Die Eintauchtiefen können leicht an der lasergravierten Tiefenskala abgelesen werden
  • Edelstahl nach AISI 316L (1.4404) und AISI 316Ti (1.4571)
  • Nutfrei und handpoliert
  • Leichte Reinigung
Spezifikation

Spezifikation

Edelstahl (V4A)
14
1 in.
1000 mm
7
Doppelprobenahme
25 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote