Learn More
Bochem™ Pharmaschaufel
Die Bochem™ Pharma-Schaufel verfügt über einen nahtlosen, festen Griff und eine Aufhängeöse.
Marke: Bochem™ 8836
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Nahtloser, befestigter Griff
- Extrem hohe Verarbeitung
- Mit Aufhängeschlaufe
- Geeignet für Nahrungsmittel
Spezifikation
200 ml | |
Lebensmittelsicher | |
Handschlaufe | |
75 mm |
Edelstahl (18/10) | |
Edelstahl | |
230 mm insgesamt, 140 mm Schaufel |