Learn More
Christeyns™ Phago'Wipes Spores Wipes
Phago'wipes Spore sind desinfizierende Reinigungstücher für alle Oberflächen, einschließlich der Oberflächen nicht-invasiver medizinischer Geräte (Operationstisch, Operationsleuchte, Monitore, Kabel und Anschlüsse, Stethoskope, Reflexhämmer, Blutdruckmessgeräte).
Marke: Christeyns™ 60012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einsatzbereit
- Bakterizid, fungizid, mykobakterizid, viruzid und sporizid
- Respektieren Sie die Umwelt
- Wirkstoff: Peressigsäure
- Produkt mit Lebensmittelkontakt
Spezifikation
Sanitizing Wipes | |
17 cm | |
12 cm | |
100 Wipes/Pk., 6 Pk./Cs. |
6.7 in. | |
4.7 in. | |
Plastic |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- PHAGO'SPORE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide, propan-2-ol