Learn More
Christeyns™ Phago'Wipes DASR
DASR PHAGO’WIPES können zur schnellen Desinfektion von Kleinmöbeln, Wagen, Außenflächen nicht-invasiver medizinischer Geräte und kleinen Flächen in der Nähe des Patienten verwendet werden.
187.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionstuch
Länge (angloamerikanisch) 6.7 in.
Länge (metrisch) 17 cm
Breite (angloamerikanisch) 4.7 in.
Breite (metrisch) 12 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17840265
Unterlagen ansehen
Christeyns™
460372
Weiß Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Einsatzbereit
  • Breites Desinfektionsspektrum
  • Ökozertifiziertes Imprägnierprodukt
  • Lebensmittelkontaktverträglich
Spezifikation
Spezifikation
Desinfektionstuch
17 cm
12 cm
200 Wipes/Pk., 10 Pk./Cs.
6.7 in.
4.7 in.
Plastic
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • X2000 PHAGOWIPES DASR (10X200)
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, Quaternaryammonium compounds,propan-2-ol