Learn More
WTW™ pH/mV Adapter DIN ADA 94pH/IDS DIN .
WTW bietet Adapterlösungen für die mobile Energieversorgung, den Datentransfer von alten Systemen sowie den Anschluss konventioneller pH-Elektroden an digitale Systeme
Marke: WTW™ 108131
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
WTW bietet Adapterlösungen für die mobile Energieversorgung, die Datenübertragung alter Systeme sowie den Anschluss herkömmlicher pH-Elektroden an digitale Systeme. Die USB-Adapter ADA USB/Ser und ADA USB werden verwendet, um Geräte mit RS 232-Schnittstelle an PCs und Laptops mit USB-Schnittstellen anzuschließen, insbesondere alle Labormessgeräte und tragbaren Messgeräte mit RS 232-Anschluss (tragbare Messgeräte 3xxi, Tischmessgeräte inoLab™ Level 2, 730, Feldmessgeräte 197i, 1970i).Spezifikation
pH/mV-Modul | |
Montagezubehör | |
InoLab Multi 9420/9430 IDS, für pH/ORP/ISE-Elektroden |