Learn More
SI Analytics™ PH-MESSGERÄTESET HandyLab 680 Science
Mit dem HandyLab 680 pH-Messgeräteset mit pHT-Kombinationselektrode A162 IDS und Z389 für anspruchsvolle Anwendungen ist die gleichzeitige Messung von zwei Parametern (pH, ORP, Leitfähigkeit oder Sauerstoff) möglich.
Marke: SI Analytics™ 285204690
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tragbares pH-IDS-Messgerät
- Zwei Anschlüsse für die gleichzeitige Messung von pH, LF und DO
- IDS-Technologie
- Auto-Read-Funktion
- CMC (kontinuierliche Messsteuerung)
- QSC (Qualitätssensorkontrolle)
- Rückverfolgbarkeit der Messwerte
- Anwenderverwaltung
- Übertragung aller Daten im .csv-Format
- Farbdisplay
- Wasserdichtes Design IP67
Spezifikation
USB, USB-Stick | |
1, 2, 3, 4, 5 Punkt(e) | |
-5 °C bis +105 °C | |
0,00 Ohm/cm bis 100 MOhm/cm ± 0,5 % des Mittelwerts | |
0 bis 1999 mg/l, 0 bis 199,9 g/l ± 0,5 % des Mittelwerts |
0 bis 14 | |
± 1200,0, ± 0,2 | |
0,00 bis 2000 mS/cm ± 0,5 % des Mittelwerts | |
0,0 bis 70,0 (IOT) ± 0,5 % des Mittelwerts |