Learn More
Knick Elektronische™ pH-Messgerät Portavo 904X Digital Atex
Das Grundgerät zur mobilen pH-Messung für Atex-Bereiche (1 und 1). Das große, leicht ablesbare LC-Display mit Antireflexionsglas ist kratzfest und chemikalienbeständig.
Marke:  Knick Elektronische™ 904 X PH
Artikelnummer. 10600303
  • 2430.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Grundgerät zur mobilen pH-Messung für Atex-Bereiche (1 und 2)
  • Die glatte Folientastatur ist langlebig und leicht zu reinigen. Keine klebenden oder krustenbildenden Ablagerungen.
  • Das große, leicht ablesbare LC-Display mit einer Zeichenhöhe von 15 mm besteht aus reflexionsartigem Naturglas, kratzfest und chemikalienbeständig.   Eindeutige Symbole für die Bedienerführung.
  • Der integrierte, austauschbare Köcher schützt den Sensor. Transparent. Leicht zu entfernen.
  • Das blaue, ergonomische Gehäuse ist stoßfest und chemikalienbeständig.
  • Wasserfestes Druckgussgehäuse (IP66-Schutz)
  • Die Abdeckung schützt vor Schmutz und Beschädigungen.
  • Das hochflexible Lamellengelenk lässt sich komplett zurückklappen.
  • Aufgeklappt lässt es sich aufhängen oder aufstellen, sodass beide Hände für die Handhabung des Sensors frei bleiben.
  • Die robusten, vergoldeten Buchsen sind wasserfest.
  • Tragegurt direkt am Messgerät befestigt.
  • 1-, 2- und 3-Punktkalibrierung.
  • Calimatic™ erkennt automatisch den richtigen Puffer aus 8 Puffersätzen.
  • Manuelle Kalibrierung mit zwei beliebigen Puffern möglich.
Spezifikation
Spezifikation
Batterien, Elektrodenköcher und 911 x pH-Tragegurt, ohne Elektrode
1-, 2- und 3-Punkt-Kalibrierung
Glatte Folientastatur
Mobiles pH-Handmessgerät
Mobile pH-Messung für Atex-Bereiche (1 und 2)
LCD-Anzeige
904X Atex